Få mere at vide
Ammoniumoxalatmonohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653790 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
Artikelnummer. 15653790
Brand: Honeywell-Fluka 323041KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , Reagens European Pharmacopoeia, 99,5-101,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 142.111
MDL nummer MFCD00149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC navn diazanium;oxalat;hydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Oxalate Monohydrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 1 kg
Lineær formel (NH4)2C2O4 · H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3759830
Formel vægt 142.11g/mol
Procent renhed 99.5 to 101%
Grad ACS/puriss. pa
Rester efter tænding ≤0.02% (as SO4)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium oxalate-1-hydrate