Få mere at vide
Ammonium Oxalate Monohydrate, greaterthan equal99%, ACS, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11480492 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11480492 1 kg
11460492 100 g
11470492 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480492 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219140891
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 142.111
MDL nummer Number MFCD00149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC navn diazanium;oxalat;hydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Oxalate Monohydrate
Navn note Monohydrat
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 142.1
Grad ACS