Få mere at vide
Ammonium Oxalate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10283270 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10283270 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10283270 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
CAS 6009-70-7
Farve White
pH 6.4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C2H10N2O5
MDL nummer 149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.N.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC navn oxalic acid diamine hydrate
Molekylvægt (g/mol) 142.11
Formel vægt 142.11g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate