Få mere at vide
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10705901 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10705901 500 g 500g
10438590 100 g 100g
10213230 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10705901 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6040/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 6009-70-7 | Molecular Formula: C2H10N2O5 | Molecular Weight: 142.11 g/mol
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer 149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn oxalic acid diamine hydrate
SMIL N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
Farve White
pH 6.4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 142.11g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/saebe.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate