Få mere at vide
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10438590 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10438590 100 g 100g
10705901 500 g 500g
10213230 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438590 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6040/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer 149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn oxalic acid diamine hydrate
SMIL N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
Farve White
pH 6.4
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 142.11g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate