Få mere at vide
Ammoniumoxalatmonohydrat, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10054013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10054013 100 g 100g
10697211 500 g 500g
10552754 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10054013 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    202.65 DKK / 100g
    Spare 39.35 DKK
    16% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H8N2O4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC navn diazanium;oxalat;hydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium oxalate monohydrate
Smeltepunkt 70,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0,02% maks
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 45 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Formel vægt 142.11
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.