Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium oxalate monohydrate |
| Smeltepunkt | 70,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.50% |
| Lineær formel | (CO2NH4)2·H2O |
| Merck Index | 15, 534 |
| Show More |