Få mere at vide
Ammoniumoxalatmonohydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10144500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10144500 1 kg Plastflaske 1kg
10154500 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    910.46 DKK / 1kg
    Spare 29.54 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H8N2O4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC navn diazanium;oxalat;hydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium oxalate monohydrate
Smeltepunkt 70,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.50%
Lineær formel (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 45 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Formel vægt 142.11
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske