Få mere at vide
Ammoniumoxalat monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11493973
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493973 100 g 100g
11403983 500 g 500g
11413983 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493973 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10263.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6009-70-7 | C2H10N2O5 | 142,111 g/mol
Ammoniumoxalatmonohydrat anvendes i vid udstrækning som et bufferreagens og et dispergeringsmiddel til at bestemme overfladeinteraktionen af blodplader. Den finder en ansøgning til at studere dens akutte forgiftningseffekt på får og til at undersøge dannelsen af oxalatmonoalkylamid i den menneskelige linse. Det bruges også til påvisning og bestemmelse af calcium, bly, fluor og sjældne jordarters metaller. Det anvendes som chelatorer og danner komplekser med metaller. Det virker som reduktionsmiddel i guldudvinding og er en aktiv ingrediens i jernholdig metaloverfladepoleringsvæske. Det er et fremmende middel i produktionen af koboltoxid og nikkeloxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumoxalatmonohydrat anvendes i vid udstrækning som et bufferreagens og et dispergeringsmiddel til at bestemme overfladeinteraktionen af blodplader. Den finder en ansøgning til at studere dens akutte forgiftningseffekt på får og til at undersøge dannelsen af oxalatmonoalkylamid i den menneskelige linse. Det bruges også til påvisning og bestemmelse af calcium, bly, fluor og sjældne jordarters metaller. Det anvendes som chelatorer og danner komplekser med metaller. Det virker som reduktionsmiddel i guldudvinding og er en aktiv ingrediens i jernholdig metaloverfladepoleringsvæske. Det er et fremmende middel i produktionen af koboltoxid og nikkeloxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 142.111
MDL nummer MFCD00149694
InChI nøgle MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC navn diazanium;oxalat;hydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium oxalate monohydrate
Smeltepunkt 70 °C (dekomponering)
Tæthed 1.5 g/mL
Analyseprocentområde >99%
Lineær formel (COONH4)2·H2O
Mængde 100 g
FN nummer UN3288
Beilstein 3759830
Merck Index 14,537
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Formel vægt 142,11 (124,10 Vandfri)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate monohydrate