Få mere at vide
Ammonium O,O'-dimethyldithiofosfat, 95%
Artikelnummer. 11374666
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374666 1 g 1g
11364666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32592.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1066-97-3 | C2H10NO2PS2 | 175,201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-97-3
Molekylær formel C2H10NO2PS2
Molekylvægt (g/mol) 175.201
MDL nummer MFCD09753116
InChI nøgle PPGORMGERPBFTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium o,o-dimethyl dithiophosphate, ammonium o,o'-dimethyldithiophosphate, ammonium o,o-dimethyl sulfanidylphosphonothioate, ammonium dimethyl phosphorodithioate, ammonium o,o'-dimethylphosphorodithioate, azanium dimethoxy-sulfanylidene-sulfido, o,o-dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt, ammonium dimethoxy-sulfido-thioxo-$l^ 5-phosphane, azanium;dimethoxy-sulfanylidene-sulfido-?^ 5-phosphane
PubChem CID 6451175
IUPAC navn azanium;dimethoxy-sulfanyliden-sulfido-$l^{5}-phosphan
SMIL COP(=S)(OC)[S-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate
Smeltepunkt 146 °C til 150 °C
Lugt Svag
Mængde 1 g
Formel vægt 175.21
Procent renhed 95%