Få mere at vide
Ammonium O,O'-diethyldithiophosphat, typisk 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367228 25 g 25g
11357228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030139.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1068-22-0 | C4H14NO2PS2 | 203.255 g/mol
Diethyldithiophosphat ammoniumsalt kan bruges til ekstraktion af arsen. Det bruges som en kilde til (C2H5O)2PS2-liganden i koordinationskemi og i analytisk kemi til bestemmelse af forskellige ioner. Det kan opnås ved omsætning af phosphorpentasulfid med ethanol og ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1068-22-0
Molekylær formel C4H14NO2PS2
Molekylvægt (g/mol) 203.255
MDL nummer MFCD00012635
InChI nøgle HFRHTRKMBOQLLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dithiophosphate, ammonium salt, ammonium ethyl phosphorodithioate, diethyl dithiophosphate ammonium salt, ammonium o,o-diethyldithiophosphate, ammonium diethyl dithiophosphate, c4h11o2ps2.nh3, wln: shps&o2&o2 &zh, ammonium di-o-ethyl dithiophosphate, ammonium,o-diethyl phosphorodithioate, ammonium o,o'-diethyl dithiophosphate
PubChem CID 12614240
IUPAC navn azan;diethoxy-sulfanyl-sulfanyliden-$l^{5}-phosphan
SMIL CCOP(=S)(OCC)S.N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate
Smeltepunkt 165°C to 175°C
Farve Hvid
Lugt Unpleasant
Lineær formel (CH3CH2O)2P(S)SNH4
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,pyridine,acetone & ammonia. Insoluble in ethyl acetate,methyl chloride and chloroform.
Formel vægt 203.25
Procent renhed 95% (typically)
Fysisk form Krystallinsk