missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium Nonanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonanoic Acid Ammonium |
| CAS | 63718-65-0 |
| Molekylær formel | C9 H17 O2 . H4 N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ammonium Nonanoate, Nonanoic acid, ammonium salt (9CI), Ammonium nonanoate, Ammonium pelargonate, Pelargonic acid ammonium salt, Nonanoic Acid Ammonium |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11;/h2-8H2,1H3,(H,10,11);1H3 |
| SMIL | O=C(O)CCCCCCCC.N |
| IUPAC navn | ammonia;nonanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.268 |
| Formel vægt | 175.157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?