Få mere at vide
Ammoniumnitrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380829
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380829 50 g 50g
11370829 5 g 5g
11360829 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11380829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010638.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Det bruges i landbruget som en gødning med højt nitrogenindhold. Det er en af hovedkomponenterne i ammoniumnitrat/brændselsolie (ANFO). ANFO anvendes i kulminedrift, stenbrud, metalminedrift og anlægsbyggeri. Det bruges også som oxidationsmiddel i faste raketbrændstoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6484-52-2
Molekylær formel H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 80.04
MDL nummer MFCD00011425
InChI nøgle DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC navn ammonium nitrate
SMIL [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 210 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Ammonium nitrate
Smeltepunkt 170 °C
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Udseende Farveløs krystallinsk
Analyseprocentområde 100.00%
Tæthed 1.72
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand; Opløselig i alkohol og flydende ammoniak.
Formel vægt 80.04