Få mere at vide
Ammonium Nitrate, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 210°C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium nitrate |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 1 kg |
| FN nummer | UN1942 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water: 1920g/L at 20°C |
| Formel vægt | 80.04 |
| Procent renhed | 95% |
| Grad | ACS |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |