Få mere at vide
Ammonium Nitrate, Solstice
Artikelnummer. 15663230 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15663230 500 g 500g
15643230 1 kg 1kg
15653230 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15663230 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31114500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6484-52-2
Molekylær formel H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 80.04
MDL nummer MFCD00011425
InChI nøgle DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC navn azanium;nitrate
SMIL [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Nitrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 500 g
Lineær formel NH4NO3
FN nummer 1942
Formel vægt 80.04g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS/puriss. p.a.
Emballage Plastic Bottle
Rester efter tænding ≤0.01% (as SO4)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.