Få mere at vide
Ammonium Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10080010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10080010 500 g Plastic powder jar 500g
10365310 1 kg Plastic powder jar 1kg
10090010 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10080010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5880/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 6484-52-2
Molekylær formel H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 80.04
MDL nummer MFCD00011425
InChI nøgle DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
IUPAC navn ammonium nitrate
SMIL [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 210°C
Smeltepunkt 169°C
Farve White
pH 4.5 to 6.0
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 80.04g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.