Få mere at vide
Ammoniumnitrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10599370 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10599370 1 kg 1kg
10589370 500 g 500g
10448590 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10599370 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5920/60
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
H4N2O3, CAS-nummer-6484-52-2, 500 g, 210 grader C, hvid, 80,04 g/mol, 169 grader C, 11425, pulverbeholder af plast, 4,5 til 6,0, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6484-52-2
Molekylær formel H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 80.04
MDL nummer MFCD00011425
InChI nøgle DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
IUPAC navn ammoniumnitrat
SMIL [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 210°C
Smeltepunkt 169°C
Farve Hvid
pH 4.5 to 6.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 80.04g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.