Få mere at vide
Ammoniumnitrat analytisk reagens, Reag. ACS Reag. Ph. eur., Solhverv
Artikelnummer. 15683230
Skift visning
Mængde:
6 x 1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15683230 6 x 1 kg Plastflaske Pakke med 6
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15683230 Leverandør Fluka Leverandørnr. 311146X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 DKK
    2573.36 DKK / Pakke med 6
    Spare 161.64 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO , Reag. Ph. Eur., ≥98%
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske stoffer – Kemisk syntese og uorganisk kemi inkluderer essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6484-52-2
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 6 x 1 kg
Emballage Plastflaske
Molekylær formel H4N2O3
MDL nummer MFCD00011425
InChI nøgle DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
SMIL [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn ammonium nitrate
Molekylvægt (g/mol) 80.04
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
Procent renhed ≥98.0%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.