Få mere at vide
Ammoniumnitrat, ACS, 95% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341749
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341749 500 g 500g
11351749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11341749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012363.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
I gødning, fremstilling af lattergas
Det bruges i landbruget som en gødning med højt nitrogenindhold. Det er en af hovedkomponenterne i ammoniumnitrat/brændselsolie (ANFO). ANFO anvendes i kulminedrift, stenbrud, metalminedrift, hårfarver, farvestoffer, frigørelsesblandinger og anlægsvirksomhed. Det bruges også som oxidationsmiddel i faste raketbrændstof.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6484-52-2
Molekylær formel H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 80.04
MDL nummer MFCD00011425
InChI nøgle DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC navn ammonium nitrate
SMIL [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 210 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Ammonium nitrate
Smeltepunkt 170 °C
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Granuler
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 95% min
Tæthed 1,72 °C
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand; Opløselig i alkohol og flydende ammoniak.
Formel vægt 80.04
Grad ACS