Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 210,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium nitrate |
| Smeltepunkt | 169,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Hvid |
| pH | 4,5 til 6 (5% soln ved 20 °C) |
| Fysisk form | Klæbende krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Rester efter tænding | 0,01% maks. (som SO4) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium nitrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.