Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Oplysninger om nedbrydning | >150 °C |
| Tæthed | 2.4900g/mL |
| Lineær formel | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Merck Index | 15, 530 |
| Formel vægt | 1235.86 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate