Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 190 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.49 |
| Oplysninger om nedbrydning | >150 °C |
| Tæthed | 2.4900g/mL |
| Lineær formel | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Vis mere |