Få mere at vide
Ammoniummolybdat(VI) tetrahydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 10773223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773223 100 g Plastflaske 100g
10792402 5 g Glasflaske 5g
10792592 500 g Glasflaske 500g
10562714 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10773223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.29 DKK
    353.65 DKK / 100g
    Spare 39.64 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
Molekylær formel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 1235.86
MDL nummer MFCD00167059
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Smeltepunkt 190 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Lineær formel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 1235.86
Procent renhed 81,0 til 83,0 % (MoO3)
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.49
Oplysninger om nedbrydning >150 °C
Tæthed 2.4900g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate