Få mere at vide
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, ACS reagent
Artikelnummer. 10562714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10562714
Brand: Thermo Scientific Acros 423310025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
Molekylær formel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 1235.86
MDL nummer MFCD00167059
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Lineær formel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15, 530
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 1235.86
Procent renhed 81.0 to 83.0% (MoO3)
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.49
Oplysninger om nedbrydning >150°C
Tæthed 2.4900g/mL