Få mere at vide
Ammoniummolybdat, TRC
Artikelnummer. 30339727
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30339727 1 g
1 options
Artikelnummer. 30339727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6349281G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Molybdate
CAS 13106-76-8
Mængde 1 g
Molekylær formel (NH4)2MoO4
Synonym Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt
InChI formel InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2
SMIL [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O
IUPAC navn diammonium; tetraoxomolybdæn(2-)
Molekylvægt (g/mol) 196.01
Formel vægt 197.9538