Få mere at vide
Ammoniummolybdat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Molybdate |
| CAS | 13106-76-8 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | (NH4)2MoO4 |
| Synonym | Ammonium Molybdate, Ammonium Molybdenum Oxide, Diammonium Molybdate, Diammonium Molybdate, Diammonium Tetraoxomolybdate, Molybdic Acid Diammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/Mo.2H3N.4O/h;2*1H3;;;;/q-2;;;;;;/p+2 |
| SMIL | [NH4+].[NH4+].O=[Mo-2](=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | diammonium; tetraoxomolybdæn(2-) |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.01 |
| Formel vægt | 197.9538 |