Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, puriss. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15610930
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15610930 100 g 100g
15640930 500 g 500g
15620930 1 kg 1kg
15630930 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15610930 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 09880100G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (T)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
MDL nummer MFCD00167059
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Molybdate Tetrahydrate
Mængde 100 g
Lineær formel (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 1235.86g/mol
Procent renhed ≥99% (T)
Grad ACS/puriss. pa
Emballage Plastflaske
Tæthed 2.498g/mL at 25°C