Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Molybdate Tetrahydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | (NH4)6Mo7O24.4H2O |
| Synonym | Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1 g/ml). |
| Formel vægt | 1235.86 |
| Grad | ACS |