Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, Til ACS-analyse, 81 til 83 % MoO3, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium molybdate tetrahydrate |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 81 til 83% MoO3 |
| Formel vægt | 1235.86 |
| Grad | ACS |
| Tæthed | 2.87g/mL |