Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, Til ACS-analyse, 81 til 83 % MoO3, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422782 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422782 100 g 100g
11432782 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422782 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215249780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 DKK
    477.99 DKK / 100g
    Spare 24.01 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
Molekylær formel (NH4)6 Mo7O24·4H2O
Synonym Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate tetrahydrate
Navn note For ACS analysis
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 81 to 83% MoO3
Formel vægt 1235.86
Tæthed 2.87g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium molybdate tetrahydrate