Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10725901 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
Artikelnummer. 10725901
Brand: Fisher Chemical A/5760/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
H24MO7N6O24.4H2O, CAS-nummer-12054-85-2, 500 g, hvid, 1235,86 g/mol, 190 grader C, 167059, plastpulverbeholder, 5,0 til 5,5, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
Molekylær formel H6MoNO2
Molekylvægt (g/mol) 148.00
MDL nummer 167059
InChI nøgle XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
IUPAC navn ammoniumhydrat molybdænoxidandiid
SMIL [NH4+].O.[O--].[Mo]
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 5.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 1235.86g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium heptamolybdate