Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10468970 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10468970 250 g 250g
10010020 100 g 100g
10725901 500 g 500g
10191890 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10468970 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5760/50
Månedens tilbud på kemikalier
Brug rabatkode 28093
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
H24MO7N6O24.4H2O, CAS-nummer-12054-85-2, 500 g, hvid, 1235,86 g/mol, 190 grader C, 167059, plastpulverbeholder, 5,0 til 5,5, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
Molekylær formel H6MoNO2
Molekylvægt (g/mol) 148.00
MDL nummer 167059
InChI nøgle XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
IUPAC navn ammoniumhydrat molybdænoxidandiid
SMIL [NH4+].O.[O--].[Mo]
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 5.5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Formel vægt 1235.86g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.