Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, analytisk kvalitet, Penta Chemicals
Artikelnummer. 30020491
Mængde:
250 g
500 g
Artikelnummer. 30020491
Brand: PENTA CHEMICALS 2175030500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Topkvalitetskemikalier til laboratorier, skoler, hospitaler, forskningsinstitutter og store produktionsanlæg.
Om os
Virksomheden PENTA blev etableret i 1990 under handelsnavnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Helt fra begyndelsen har vi været en udelukkende tjekkisk virksomhed, som ledes af Švec-familien, herunder selskabets grundlægger Petr Švec.
Vi er specialiseret i fremstilling og distribution af rene laboratorie-, farmaceutiske og specialkemikalier, som vi markedsfører under handelsnavnet Penta. Vi fremstiller og leverer en bred vifte af organiske og uorganiske kemikalier, i store mængder, med en kvalitet, der spænder fra teknisk, til ren, til AG og ACS.
Høj kvalitet og fleksibilitet
Takket være den høje kvalitet af vores produkter og vores evne til at opfylde specifikke kundekrav, er vi blandt de førende leverandører af kvalificerede kemikalier på hjemmemarkedet, og på det seneste har vi også udvidet til det globale marked.
Vi fremstiller kemikalierne i vores eget moderne kompleks, som opfylder de strengeste kvalitets- og sikkerhedskriterier. Vores store lagerfaciliteter, herunder to automatiserede lagre, gør os i stand til at imødekomme kundernes krav. Vi pakker produkterne i overensstemmelse med alle lovkrav, og kan på forespørgsel levere dem til kunden ved hjælp af vores egen ADR-transport.
Miljøansvar
Vores prioritet er at levere den maksimale kvalitet af kemikalier, pålidelighed og miljøbevidsthed. Vores indsats bevises af mange priser og certifikater, bl.a ISO 9001, ISO 14001 og Responsible Care-certifikatet for ansvarlig virksomhed i den kemiske industri.
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Molekylvægt (g/mol) 1235.86
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ammonium Molybdate Tetrahydrate
Fysisk form Crystalline Powder, Needles or Crystals
Mængde 500 g
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastkrukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate tetrahydrate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium molybdate tetrahydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt