Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15667670
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15667670 6 x 500 g Pakke med 6
15627670 100 g 100g
15657670 500 g 500g
15637670 1 kg 1kg
15647670 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15667670 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. A73026X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11220.00 DKK
    9950.33 DKK / Pakke med 6
    Spare 1269.67 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
ACS-reagens, 81,0-83,0 % MoO 3 O-basis
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
MDL nummer MFCD00167059
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate tetrahydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 6 x 500 g
Lineær formel (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 1235,86 g/mol
Procent renhed 81.0 to 83.0%
Grad ACS-reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 81 to 83% (MoO3 basis)
Tæthed 2,498 g/ml ved 25 °C