Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, ACS-reagens, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium molybdate tetrahydrate |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | (NH4)6Mo7O24 · 4H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 1235,86 g/mol |
| Procent renhed | 81.0 to 83.0% |
| Grad | ACS-reagens |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 81 to 83% (MoO3 basis) |
| Tæthed | 2,498 g/ml ved 25 °C |