Få mere at vide
Ammoniummolybdattetrahydrat, ACS-reagens, 81,0-83,0% MoO3O basis, Solstice
Artikelnummer. 16635933
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16635933 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16635933 Leverandør Fluka Leverandørnr. A730225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85000.00 DKK
    75383.83 DKK / 25kg
    Spare 9616.17 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Mængde 25 kg
Molekylær formel H6MoNO2
InChI nøgle XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
SMIL [NH4+].O.[O--].[Mo]
IUPAC navn ammoniumhydrat molybdænoxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 148.00