Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium molybdate solution |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 12054-85-2, 7732-18-5 |
| Renhedsgrad noter | EUR Ph Ref: 1005703 |
| Molekylær formel | H6MoNO2 |
| Synonym | Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate |
| InChI nøgle | XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O |
| SMIL | [NH4+].O.[O--].[Mo] |
| IUPAC navn | ammoniumhydrat molybdænoxidandiid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.00 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium molybdate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1005703. (RP 016)