Få mere at vide
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, ACS, 81-83% som MoO{3}
Artikelnummer. 11341878
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341878 50 g 50g
11351878 100 g 100g
11321878 500 g 500g
11331878 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11341878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011831.18
 Begrænset vare
På lager
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, H24Mo7N6O24,4H2O, CAS-nummer-12054-85-2, Ammoniumparamolybdat, 2 kg, Pulver, 81-83%, 2,498, 234-722-4, 1235,86 (1163,79 Vandfri), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P301c | | | CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, bruges til fotografering, analytisk laboratoriereagens til fosfat, bly, arsenatbestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
Molekylær formel H24Mo7N6O24·4H2O
MDL nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium paramolybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Farve Pulver
Navn note (para) tetrahydrate
Smeltepunkt ∽190°C (decomposition)
Analyseprocentområde 81-83%
Tæthed 2.498 g/cm3
Opløselighedsinformation Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Formel vægt 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver