Få mere at vide
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, 99%
Beskrivelse
Ammoniummolybdattetrahydrat bruges i vid udstrækning til kryo-negativ farvning, som hjælper med at visualisere partikler, mens prøven bevares. Det bruges som en katalysator til at afsvovle thiophen og dets derivater. Det tjener som et analytisk reagens til at måle mængden af fosfater, silikater, arsenater og bly i en vandig opløsning. Det bruges også til galvanisering, i gødning til afgrøder og til fremstilling af molybdænmetal og keramik. Det bruges som smertestillende inden for medicinsk område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniummolybdattetrahydrat anvendes i vid udstrækning til kryo-negativ farvning, som hjælper med at visualisere partikler, mens prøven bevares. Det bruges som en katalysator til at afsvovle thiophen og dets derivater. Det tjener som et analytisk reagens til at måle mængden af fosfater, silikater, arsenater og bly i en vandig opløsning. Det bruges også til galvanisering, i gødning til afgrøder og til fremstilling af molybdænmetal og keramik. Det bruges som smertestillende inden for medicinsk område.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium molybdate (para) tetrahydrate |
| Smeltepunkt | ∼190 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 g |
| Tæthed | 2.498 |
| Merck Index | 14,533 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 1235,86 (1163,79 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate