Få mere at vide
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, 99%
Artikelnummer. 11484814
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484814 50 g 50g
11494814 250 g 250g
11474814 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484814 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13766.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
Ammoniummolybdattetrahydrat bruges i vid udstrækning til kryo-negativ farvning, som hjælper med at visualisere partikler, mens prøven bevares. Det bruges som en katalysator til at afsvovle thiophen og dets derivater. Det tjener som et analytisk reagens til at måle mængden af fosfater, silikater, arsenater og bly i en vandig opløsning. Det bruges også til galvanisering, i gødning til afgrøder og til fremstilling af molybdænmetal og keramik. Det bruges som smertestillende inden for medicinsk område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniummolybdattetrahydrat anvendes i vid udstrækning til kryo-negativ farvning, som hjælper med at visualisere partikler, mens prøven bevares. Det bruges som en katalysator til at afsvovle thiophen og dets derivater. Det tjener som et analytisk reagens til at måle mængden af fosfater, silikater, arsenater og bly i en vandig opløsning. Det bruges også til galvanisering, i gødning til afgrøder og til fremstilling af molybdænmetal og keramik. Det bruges som smertestillende inden for medicinsk område.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12054-85-2
Molekylær formel (NH4)6Mo7O24·4H2O
MDL nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Tæthed 2.498
Merck Index 14,533
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 1235,86 (1163,79 Vandfri)
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.