Learn More
Ammoniummolybdat (para) tetrahydrat, 99%
Product Code. 11474814
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11474814 1000 g 1000g
11484814 50 g 50g
11494814 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11474814 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13766.0B
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
Ammoniummolybdattetrahydrat bruges i vid udstrækning til kryo-negativ farvning, som hjælper med at visualisere partikler, mens prøven bevares. Det bruges som en katalysator til at afsvovle thiophen og dets derivater. Det tjener som et analytisk reagens til at måle mængden af fosfater, silikater, arsenater og bly i en vandig opløsning. Det bruges også til galvanisering, i gødning til afgrøder og til fremstilling af molybdænmetal og keramik. Det bruges som smertestillende inden for medicinsk område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniummolybdattetrahydrat anvendes i vid udstrækning til kryo-negativ farvning, som hjælper med at visualisere partikler, mens prøven bevares. Det bruges som en katalysator til at afsvovle thiophen og dets derivater. Det tjener som et analytisk reagens til at måle mængden af fosfater, silikater, arsenater og bly i en vandig opløsning. Det bruges også til galvanisering, i gødning til afgrøder og til fremstilling af molybdænmetal og keramik. Det bruges som smertestillende inden for medicinsk område.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12054-85-2
Molekylær formel (NH4)6Mo7O24·4H2O
MDL nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Mængde 1000 g
Merck Index 14,533
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 1235,86 (1163,79 Vandfri)
Procent renhed 99%
Tæthed 2.498
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate