Få mere at vide
Ammoniummolybdat (para)hydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis ekskl. W), W 300 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356927 5 g 5g
11366927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010811.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2127839-79-4 | H24Mo7N6O24 | 1163.85 g/mol
Det bruges til keramik, dekoration, galvanisering, fiksering af metaller, gødning, fotografering og som negativ farve i elektronmikroskopi. Det bruges også til fremstilling af molybdæn. Det er et nyttigt reagens til påvisning og bestemmelse af fosfater, arsenater, bly og nogle alkaloider. Det er nyttigt til fremstilling af katalysatorer til afsvovlings- og dehydrogeneringsreaktioner. Ammoniummolybdat er blevet rapporteret at kontrollere polykondensationsreaktioner og reducere krympningsværdier af metakaolin-baserede geopolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2127839-79-4
Molekylær formel H24Mo7N6O24
Molekylvægt (g/mol) 1163.85
MDL nummer MFCD00064633
InChI nøgle MISTUIVWPMGXFX-UHFFFAOYSA-T
Synonym hexaammonium molybdate, ammoniummolybdatehydrate, nh4 6mo7o4
PubChem CID 71306766
IUPAC navn hexaazanium; dioxido(dioxo)molybdæn
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O=[Mo]123(=O)O[Mo]45(=O)(=O)O[Mo]67(=O)(=O)O[Mo]89(=O)(=O)O[Mo]%10%11(=O)(=O)O[Mo]%12(=O)(=O)(O1)[O+]2[Mo]([O+]34)([O+]56)([O+]%10%12)([O+]78)[O+]9%11
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate (para) hydrate
Smeltepunkt ∽190°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water.
Formel vægt 1163.79 (Anhydrous)
Udseende Powder
Tæthed 2.498 g/cm3