Få mere at vide
Ammonium molybdate (di), Mo 56.5%
Artikelnummer. 11336628
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336628 250 g 250g
11316628 50 g 50g
11326628 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012215.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27546-07-2 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Ammoniummolybdat (di) bruges som pigmenter, landbrugsgødning, farvesøer og stof brandhæmmende middel. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af molybdæntråd, keramiske glasurer og andre molybdænforbindelser. Desuden bruges det i fotografi, keramik og maling. Det bruges også reagens til analyse såvel som til bestemmelse af fosfor i analytisk kemi. Derudover bruges det som katalysator i den petrokemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27546-07-2
Molekylær formel H2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 161.96
MDL nummer MFCD00010882
InChI nøgle VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium dimolybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate (di)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 339.95
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mo 56.5%