Få mere at vide
Ammonium molybdate (di), 4% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11475020
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475020 500 mL 500ml
11363677 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475020 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035578.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27546-07-2 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27546-07-2
Molekylær formel H2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 161.96
MDL nummer MFCD00010882
InChI nøgle VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate (di)
Koncentration 4% w/v aq. soln.
Formel vægt 339.95
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske