Få mere at vide
Ammoniummolybdat (di), 10% vægt/volumen aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373677
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373677 1 L 1 L
11485020 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035579.K2
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27546-07-2
Molekylær formel H2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 161.96
MDL nummer MFCD00010882
InChI nøgle VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate (di)
Koncentration 10% w/v aq. soln.
Formel vægt 339.95
Mængde 1 L
Fysisk form Væske