Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium molybdate |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Lineær formel | (NH4)2MoO4 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Formel vægt | 196.01 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Spormetalbasis |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium molybdate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.