Få mere at vide
Ammonium molybdate, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 12357113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
12357113 5 g Glasflaske 5g
12367113 25 g Glasflaske 25g
12377113 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12357113 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 448540050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13106-76-8 | H8MoN2O4 | 196.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13106-76-8
Molekylær formel H8MoN2O4
Molekylvægt (g/mol) 196.01
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel (NH4)2MoO4
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 196.01
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium molybdate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.