Få mere at vide
Ammonium molybdate, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11399268
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399268 100 g 100g
11309278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043206.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13106-76-8 | H8MoN2O4
Det bruges til at fremstille fosfomolybdater, til at måle mængden af fosfater, silikater, arsenater, bly i pigmenter, flodvand og havvand. Det bruges også som en negativ farve i elektronmikroskopi, i fotografi, keramik, maling. Det bruges til fremstilling af molybdæn. Det bruges til fremstilling af dehydrogenerings- og afsvovlingskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13106-76-8
Molekylær formel H8MoN2O4
MDL nummer MFCD00011596
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium molybdate
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,acid and alkali,but insoluble in alcohol.
Formel vægt 196.02