Få mere at vide
Ammonium Molybdate, 4-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Molybdate |
| Navn note | 4-Hydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Formel vægt | 1235.86 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1L = 2.50kg |