Få mere at vide
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749658
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
31749658 500 g
1 options
Artikelnummer. 31749658 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCA0450500B1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Molybdate
CAS 12054-85-2
Farve Green-Yellow to White
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Molekylvægt (g/mol) 1235.86 g/mol
Procent renhed 81,0 til 83,0 %
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4-Hydrate
Emballage White Poly Wide Mouth Bottle